Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für volumetrische Analysen
Spezifikation
Spezifikation
pH | 12 |
Siedepunkt | 120°C |
Schmelzpunkt | 8°C |
Menge | 10 L |
Verpackung | Beutel in Karton |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung 10 M (10 N) ≈40 (w/v), gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur