Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.25 M, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12933614
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumhydroxid-Lösung, 0.25 M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12933614 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Artikelnummer. 12933614
Marke: Fisher Chemical VL 296 1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 0.25 mol/l
Menge 1000 ml
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 0.25M Volumetric Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 0.25 M, Fisher Chemical™ >