Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.1 M
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Manipulationssicher
Beschreibung
Natriumhydroxid ist eine aus Natrium-Kationen (Na)+ und Hydroxid-Anionen (OH) bestehende anorganische Verbindung.−. Wird häufig in einer Vielzahl von Laboranwendungen als Matrix und Reagenz verwendet.
Diese Lösung wird durch Verdünnung von 100 ml 1M-Natriumhydroxidlösung auf 1 l vorbereitet, wobei CO2-freies Wasser zu verwenden ist (und die 1M-Natriumhydroxidlösung 42 g NaOH enthält, das auf 1 l verdünnt wurde, ebenfalls mit CO2-freiem Wasser).
Diese Lösung wird durch Verdünnung von 100 ml 1M-Natriumhydroxidlösung auf 1 l vorbereitet, wobei CO2-freies Wasser zu verwenden ist (und die 1M-Natriumhydroxidlösung 42 g NaOH enthält, das auf 1 l verdünnt wurde, ebenfalls mit CO2-freiem Wasser).
- Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) Richtlinien
- Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
- Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
Farbe | Farblos |
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
Summenformel | HNaO |
Konzentration | 0.1 M |
Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 1 l |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 0.1 M >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur