Learn More
Natriumthiosulfatlösung 0,1 M (0,1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, Natriumhydroxid, Natriumhydroxid na OH, Soda, Natronlauge, Ascarit, weißes Ätznatron, Natriumhydrat, Natriumhydroxidlösung, Soda, Lauge, Ätznatron, 6 Ampullen, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natriumhydroxid, 3548, 39.997
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Menge | 1 Ampulle |
Verpackung | Ampulle |
Dampfdruck | 23 und 20 |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525697 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 | J/7660C/90,J/7660/24,J/7660C/05,J/7660/21,J/7660/17,J/7660/15 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydroxide 0.1M solution (1M Concentrate)
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
17Stunden
8Minuten
47Sekunden
58 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
61Stunden
8Minuten
47Sekunden
58Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%