Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.111M (0.111N), zur Analyse von Milch, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 1 L |
Normalität | 0.111 |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Rückführbarkeit auf NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |
Physikalische Form | Flüssig |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 0.111M (0.111N), zur Analyse von Milch, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur