Learn More
Gebrauchsfertige Natriumhydroxid-Standardlösung 0.1 M, Fisher Chemical ™ Artikelnummer.: 12923614
Zum Warenkorb hinzufügen
Gebrauchsfertige Natriumhydroxid-Standardlösung 0.1 M, Fisher Chemical ™
Artikelnummer. 12923614
1000 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12923614
Marke: Fisher Chemical VL 295 1000
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
CAS 7732-18-6
Konzentration 0.1 M (0.1 N)
Menge 1000 ml
Verpackung Flasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1100417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberVL 295 1000
Chargennummer1097230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberVL 295 1000
Chargennummer1092580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberVL 295 1000
Chargennummer1090072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberVL 295 1000
Chargennummer1096002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberVL 295 1000
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gebrauchsfertige Natriumhydroxid-Standardlösung 0.1 M, Fisher Chemical ™ >