Learn More
Natriumhydroxid, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., K ≤0.02 %, ≥98 %, Pellets, Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., K ≤0.02 %, ≥98 %, Pellets
65.67 CHF - 898.13 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Summenformel | HNaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 39.997 |
MDL-Nummer | MFCD00003548 |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, causticMehr anzeigen |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC-Name | Natrium;Hydroxid |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15673070
|
Honeywell-Fluka
30620-1KG |
1 kg |
65.67 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15603080
|
Honeywell-Fluka
30620-5KG |
5 kg |
257.83 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15613080
|
Honeywell-Fluka
30620-6X1KG |
6 x 1 kg | N/A | |||||||
15693070
|
Honeywell-Fluka
30620-4X5KG |
4 x 5 kg |
898.13 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15683070
|
Honeywell-Fluka
30620-20KG |
20 kg |
521.33 CHF
20 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
Natrium;Hydroxid |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, causticMehr anzeigen | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spezifikation
Natriumhydroxid | |
1310-73-2 | |
NaOH | |
1823 | |
Wasserlöslich 1260 g/l bei 20 °C | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
≥ 98 % | |
>1(vs. Luft) |
Reag. Ph. Eur. | |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 mol | |
ACS/puriss. P. A | |
18 mmHg (20 °C), 3 mmHg (37 °C) |
Sicherheit und Handhabung
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WB4900000
- Natriumhydroxid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.