Learn More
Natriumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15680810
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15680810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
4 x 5 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15680810
Marke: Honeywell-Fluka 062034X5KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis  100.5 %, Pellets
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Namenshinweis Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets
Siedepunkt 1,390 °C
CAS Max. % 100%
Prozentgehaltsbereich 98 bis 100.5 %
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1823
Dichte 2.13 g/cm3
Menge 4 x 5 kg
Formelmasse 40
Güte puriss.
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Physikalische Form Pellet, pelletieren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™ >