Learn More
Natriumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15670810
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15670810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15670810
Marke: Honeywell-Fluka 0620325KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis  100.5 %, Pellets
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Namenshinweis Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets
Siedepunkt 1,390 °C
CAS Max. % 100%
Prozentgehaltsbereich 98 bis 100.5 %
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1823
Dichte 2.13 g/cm3
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 1260 g/l bei 20 °C
Menge 25 kg
Formelmasse 40
Reinheit (%) 98 bis 100.5 %
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Dampfdruck 3 mmHg (37 °C), 18 mmHg (20 °C)
Physikalische Form Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., E524, 98 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™ >