Learn More
Natriumhydroxid, rein, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Hydroxide |
Siedepunkt | 1390,0 °C |
Schmelzpunkt | 318,0 °C |
Strukturformel | NaOH |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 40 |
Güte | Rein |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0468031 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 447280050,447280250 |
A0461565 | Analysenzertifikat | 11/04/2024 | 447280050,447280250 |
A0458318 | Analysenzertifikat | 30/11/2023 | 447280050,447280250 |
A0400753 | Analysenzertifikat | 12/09/2023 | 447280050,447280250 |
A0451178 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 447280050,447280250 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydroxide
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.