Learn More
Natriumhydroxid, rein, 1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 124260250
716.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch StandardlösungSpezifikation
Sodium hydroxide | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol | |
25 L | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 | |
1.04 |
Farblos | |
HNaO | |
0.998 to 1.002N (20°C) | |
1.0400g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Kunststoffbehälter | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydroxide, 1N standard solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
B00A2250 | Analysenzertifikat | 20/05/2025 | 124260050,124260250,124260010 |
A0467985 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 124260050,124260250,124260010 |
A0468250 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 124260050,124260250,124260010 |
A0468251 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 124260050,124260250,124260010 |
A0469033 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 124260050,124260250,124260010 |