Learn More
Natriumhydroxid, rein, 1 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 124260050
194.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch StandardlösungSpezifikation
Sodium hydroxide | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol | |
5 L | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 | |
1.04 |
Farblos | |
HNaO | |
0.998 to 1.002N (20°C) | |
1.0400g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Kunststofftrommel | |
Flüssig |