Learn More
Natriumhydroxid, HPLC für elektrochemische Detektion, 46 bis 51 % Lösung, zertifiziert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Spezifikation
Spezifikation
pH | 13 |
Siedepunkt | 145°C |
CAS | 1310-73-2 |
Schmelzpunkt | 12°C |
Summenformel | HNaO |
MDL-Nummer | 3548 |
Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 2.5 L |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, HPLC für elektrochemische Detektion, 46 bis 51 % Lösung, zertifiziert, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur