Learn More
Natriumhydroxid, reinst, SLR, 30 % Lösung, d=1.33, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
20 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Spezifikation
Spezifikation
pH | 12 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 120°C |
Schmelzpunkt | 8°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide, 30% solution, d=1,33
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, reinst, SLR, 30 % Lösung, d=1.33, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur