Learn More
Natriumhydroxid, reinst, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10175150
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydroxid, reinst, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175150
25 mL, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10175150
Marke: Thermo Scientific Acros 259860250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Farbe Weiß bis grau
Namenshinweis 50 wt% solution in water
Siedepunkt 145.0°C
Schmelzpunkt 12.0°C
Strukturformel NaOH
UN-Nummer 1824
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Dichte 1.5000g/mL
Merck Index 15, 8761
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone and ether
Menge 25 mL
Formelmasse 40
Reinheit (%) 49.0 to 51.0% (Acidimetry)
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.5
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number259860050,259860025,259860251,259860010,259860250
ChargennummerA0463832 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog Number259860050,259860025,259860251,259860010,259860250
ChargennummerA0451879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number259860050,259860025,259860251,259860010,259860250
ChargennummerA0395696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number259860050,259860025,259860251,259860010,259860250
ChargennummerA0371852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number259860050,259860025,259860251,259860010,259860250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, reinst, 50 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >