Learn More
Natriumhydroxid, reinst, 33 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10672603
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydroxid, reinst, 33 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10672603
500 mL, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10672603
Marke: Thermo Scientific Acros 358625000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Farbe Farblos
Siedepunkt 120.0°C
Schmelzpunkt 8.0°C
Strukturformel NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Dichte 1.3600g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 500 mL
Formelmasse 40
Reinheit (%) 32.5 to 33.5% (total base)
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.36
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number358625000,358620250,358620050
ChargennummerA0417850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number358625000,358620250,358620050
ChargennummerA0464249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog Number358625000,358620250,358620050
ChargennummerA0459354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number358625000,358620250,358620050
ChargennummerA0444085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number358625000,358620250,358620050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 33wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Name des Produkts
Natriumhydroxid, reinst, 33 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >