Learn More
Natriumhydroxid, ethanolisch, Ph. Eur. Gütegrad, 0,1 M, Reagecon™ Artikelnummer.: 11494809
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Natriumhydroxid, ethanolisch, Ph. Eur. Gütegrad, 0,1 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494809 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 11494809
Marke: Reagecon 3007000
Spezifikation
Konzentration 0.1 M
Menge 1 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer370025D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2025 Catalog Number3007000
Chargennummer370024M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number3007000
Chargennummer370024G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number3007000
Chargennummer370024D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number3007000
Chargennummer370023M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number3007000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.1M SODIUM HYDROXIDE, ETHANOLIC
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, ethanolisch, Ph. Eur. Gütegrad, 0,1 M, Reagecon™ >