Learn More
Natriumhydroxid-Konzentrat, für 1 M-Lösung, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15695240
Verfügbar ab: 22-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydroxid-Konzentrat, für 1 M-Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15695240 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 St.
Click to view available options
Menge:
1 St.
Artikelnummer. 15695240
Marke: Honeywell-Fluka 382121EA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für 2 l Standardlösung, 1 M NaOH (1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Konzentrat
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Strukturformel NaOH
MDL-Nummer MFCD00003548
UN-Nummer UN1824
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 St.
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40 mol
Dampfdruck 3mmHg (37 °C)
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Konzentrat, für 1 M-Lösung, Honeywell Fluka™ >