Learn More
Natriumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Pellets, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10254540
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Pellets, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254540 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
3 kg, 3 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10254540
Marke: Fisher Chemical S/4920/63
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, weiß ätzend, Aetznatron, Natriumhydroxid na oh, Ätznatron, Ascarit, Natronlauge, Soda, ätzend, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, 5 kg, 1390 °C, CHEBI:32145, weiß, 40 g/mol, Natrium;Hydroxid, 318 °C, 3548
HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, weiß ätzend, Aetznatron, Natriumhydroxid na oh, Ätznatron, Ascarit, Natronlauge, Soda, ätzend, Natriumhydroxidlösung, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, 5 kg, 1390 °C, CHEBI:32145, weiß, 40 g/mol, Natrium;Hydroxid, 318 °C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 14
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 318°C
Menge 3 kg
Formelmasse 40g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mbar 700
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2539925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 ArtikelnummerS/4920/68,S/4920/53,S/4920/65,S/4920/63,S/4920/60,S/4920/70
Chargennummer2531103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerS/4920/68,S/4920/53,S/4920/65,S/4920/63,S/4920/60,S/4920/70
Chargennummer2525551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 ArtikelnummerS/4920/68,S/4920/53,S/4920/65,S/4920/63,S/4920/60,S/4920/70
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, AR-zertifiziert für die Analyse, Pellets, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™ >