Learn More
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für Analysen, 32%ige Lösung, zur Stickstoffbestimmung, Fisher Chemical
45.00 CHF - 83.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Summenformel | HNaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 39.997 |
MDL-Nummer | 3548 |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC-Name | Natrium;Hydroxid |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12686767
|
Fisher Chemical
S/4955/PB15 |
1 L |
45.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12696767
|
Fisher Chemical
S/4955/PB17 |
2.5 L |
83.15 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
Natrium;Hydroxid |
HNaO | |
3548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spezifikation
14 | |
120°C | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Flüssig |
Farblos | |
1310-73-2 | |
3548 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
HDPE-Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Natriumhydroxid Lösung 32%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für Analysen, 32%ige Lösung, zur Stickstoffbestimmung, Fisher Chemical