Learn More
Natriumhydroxid, 32 Vol.-%ige Lösung, für Stickstoffbestimmung, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Spezifikation
Spezifikation
Prozentgehaltsbereich | 32% (w/w) |
Menge | 5 L |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, 32 Vol.-%ige Lösung, für Stickstoffbestimmung, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur