Learn More
Natriumhydroxid, 0.2 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
28.94 CHF - 53.77 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Farbe Farblos
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Strukturformel NaOH
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10554901
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
500 mL Kunststoffflasche
28.94 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10137983
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
2.5 L Kunststoffflasche
53.77 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Natriumhydroxid, 0.2 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals