Learn More
Natriumhydrosulfit, tech., > 85 %; Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium hydrosulfite is used as a reducing agent in aqueous solutions, sulfonating agent , chelating agent and decolorizing agent in organic reactions. It finds application in water treatment, gas purification, cleaning, leather, polymers, photography, and many others. It is involved in chemical enhanced oil recovery to stabilize polyacrylamide polymers against radical degradation in the presence of iron. It plays an important role to determine the iron content in soil chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydrosulfite |
Schmelzpunkt | 52°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | >85% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
Formelmasse | 174.11 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Aussehen | White powder |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254130 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 033381.A1,033381.22,033381.14 |
Z30K039 | Analysenzertifikat | 06/01/2025 | 033381.22,033381.A1,033381.14 |
U09K053 | Analysenzertifikat | 14/08/2024 | 033381.22,033381.A1,033381.14 |
Q24K013 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 033381.22,033381.A1,033381.14 |
Z26J011 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 033381.22,033381.A1,033381.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydrosulfite, technical grade
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium dithionite