Learn More
Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10627042
Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10627042
500 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10627042
Marke: Fisher Chemical S/4690/53
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
CAS 10034-88-5
Farbe Weiß
pH 1
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel H3NaO5S
MDL-Nummer MFCD00149210
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
InChI-Schlüssel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natrium; Schwefelwasserstoff; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 138.07
PubChem CID 23673662
Formelmasse 138.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogensulfat-Monohydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >