Learn More
Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
75.20 CHF - 187.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7782-85-6 |
---|---|
Summenformel | H15Na2O11P |
Molekulargewicht (g/mol) | 268.06 |
MDL-Nummer | MFCD00149180 |
InChI-Schlüssel | LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate |
PubChem CID | 6096963 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat |
SMILES | O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11386429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011592.36 |
500 g |
75.20 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11396429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011592.A3 |
2 kg |
187.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Sodium hydrogen phosphate is widely used in detergents and cleaning agents. Combined with trisodium phosphate, it is employed in the food industry to adjust the pH and in water treatment to prevent calcium scale formation. It is utilized as a saline laxative to clean the bowel before a colonoscopy. It prevents the coagulation of condensed milk. It is also utilized as anti-caking additive in powdered products. It enhances the cook time and used as thickening agent in desserts and puddings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7782-85-6 | |
268.06 | |
LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L | |
6096963 | |
O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
H15Na2O11P | |
MFCD00149180 | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat |
Spezifikation
Sodium hydrogen phosphate heptahydrate | |
7782-85-6 | |
Kristallin | |
H15Na2O11P | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat | |
6096963 | |
ACS | |
White crystals |
48.1°C-5H2O | |
Weiß | |
98.0-102.0% | |
MFCD00149180 | |
Soluble in water and insoluble in ethanol. | |
O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
268.06 | |
268.07 (141.98 Anhydrous) | |
Geruchsneutral | |
1.7 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
H315-H319-H335:Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WC4600000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen