Learn More
Natriumhydrogencarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Natriumhydrogencarbonat wird als Laborchemikalie, als Backtriebmittel, als Neutralisationsmittel, als aktive Komponente in Feuerlöschern, als Kohlendioxidquelle und zum pH-Ausgleich in Schwimmbädern, als Futterzusatz für Rinder und in Spas und Gartenteichen eingesetzt. Es wird zur Farb- und Korrosionsentfernung, in Backpulver, als mildes Schleifmittel und in Reinigungsmitteln verwendet. Im Bereich der Medizin wird es als Antazid zur Behandlung von sauren Verdauungsbeschwerden und Sodbrennen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydrogen carbonate |
pH | 8.1 to 8.4 |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 4153970 |
Merck Index | 14,8583 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol. |
Formelmasse | 84.01 |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Brechungsindex | 1.5 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10255120 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A17005.0E,A17005.36,A17005.0C |
10250911 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A17005.0E,A17005.0C,A17005.36 |
10249061 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A17005.0E,A17005.0C,A17005.36 |
10216940 | Analysenzertifikat | 02/04/2024 | A17005.0E,A17005.0C,A17005.36 |
10246116 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | A17005.0E |