Learn More
Natriumhyaluronat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10491281
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9067-32-7
Summenformel (C14H20NO11Na)n
Molekulargewicht (g/mol) 417.30
MDL-Nummer MFCD00875848
InChI-Schlüssel YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Synonym hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
IUPAC-Name Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hyaluronate
Farbe Weiß bis Creme-farben
pH 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Verlust bei Trocknung 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (On dry substance)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C14H20NO11Na)n
Menge 1 g
Merck Index 15,4796
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Sodium hyaluronate