Learn More
Natriumhippurat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
It may be a useful urinary biomarker for certain cancers such as gastric cancer and oxidative stress.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann ein nützlicher Urin-Biomarker für bestimmte Krebsarten wie Magenkrebs sowie oxidativen Stress sein.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es kann ein nützlicher Urin-Biomarker für bestimmte Krebsarten wie Magenkrebs sowie oxidativen Stress sein.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hippurate |
Prozentgehaltsbereich | 96% |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 201.16 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Lump/Pulver |
Name des Produkts
Natriumhippurat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur