Learn More
Natriumhexanitrocobaltat(III), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13600-98-1 | CoN6Na3O12 | 403.93 g/mol
80.20 CHF - 227.13 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13600-98-1 |
---|---|
Summenformel | CoN6Na3O12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 403.93 |
MDL-Nummer | MFCD00003512 |
InChI-Schlüssel | BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Sodium cobaltinitrite |
IUPAC-Name | Trinatrium-Hexanitrocobaltris(ylium) |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10522554
|
Thermo Scientific Acros
214860250 |
25 g |
80.20 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10338160
|
Thermo Scientific Acros
214861000 |
100 g |
227.13 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13600-98-1 | |
403.93 | |
BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N | |
Trinatrium-Hexanitrocobaltris(ylium) |
CoN6Na3O12 | |
MFCD00003512 | |
Sodium cobaltinitrite | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Spezifikation
Sodium hexanitrocobaltate(III) | |
13600-98-1 | |
CoN6Na3O12 | |
MFCD00003512 | |
Sodium cobaltinitrite | |
BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N | |
Trinatrium-Hexanitrocobaltris(ylium) | |
403.94 |
220.0°C | |
Pulver | |
Na3Co(NO2)6 | |
15,8738 | |
Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O | |
403.93 | |
Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann verursachen
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Bei Großbrand und großen Mengen:Umgebung räumen.
Brand aus der Entfernung bekämpfen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 237-077-7
- Sodium hexanitrocobaltate(III)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.