Learn More
Natriumhexanitrocobaltat(III), ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15642320
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Natriumhexanitrocobaltat(III), ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15642320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15642320
Marke: Honeywell-Fluka 233722100G
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13600-98-1
Summenformel CoN6Na3O12
Molekulargewicht (g/mol) 403.93
MDL-Nummer MFCD00003512
InChI-Schlüssel BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Trinatrium-Hexanitrocobaltris(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhexanitrocobaltat(III)
Schmelzpunkt 220 °C
Farbe Gold- oder Orange-Gelb
Menge 100 g
Strukturformel Na3Co(NO2)6
UN-Nummer UN1479
Formelmasse 403.94 mol
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trisodium hexanitritocobaltate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhexanitrocobaltat(III), ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ >