Learn More
Natriumhexametaphosphat, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327018
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhexametaphosphat, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327018
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11327018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014706.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10124-56-8 | Na6O18P6
Sodium hexametaphosphate is a food additive used in dairy product, canned milk, packaged egg whites, ice cream, seafood and meat processing. It is also used as a sequestrant and water softening agent and detergents. It is an active ingredient in toothpastes as an anti-staining agent. It prevents the steel corrosion. Further, it is used in building, water treatment and in photographic developing. In addition, it is used as a retarder in dental alginate impression materials and as a thinner for petroleum drilling fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-56-8
Summenformel Na6O18P6
MDL-Nummer MFCD00136045
Synonym Sodium metaphosphate
Spezifikation
Siedepunkt 1500°C
Chemischer Name oder Material Sodium hexametaphosphate
Schmelzpunkt 628°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulate
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in organic solvents
Formelmasse 611.77
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.482
Aussehen White granules
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM31L044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number014706.A7,014706.A1
ChargennummerZ12K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number014706.A7,014706.A1
ChargennummerR18D028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number014706.A7,014706.A1
ChargennummerS24K054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number014706.A7,014706.A1
ChargennummerT05J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number014706.A7,014706,014706.A1
Name des Produkts
Natriumhexametaphosphat, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >