Learn More
Natriumhexametaphosphat, SLR, Pulver, hauptsächlich (NaPO3)6, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10518450 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Na6O18P6, CAS-Nummer-10124-56-8, 500 g, weiß, 611,7708 g/mol, 640 °C, 136045, Kunststoff-Pulverbehälter, 6,0 bis 7,7, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-56-8
Summenformel Na6O18P6
MDL-Nummer 136045
Spezifikation
Schmelzpunkt 640°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 7.7
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 611.7708g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2539763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog NumberS/4160/53,S/4160/60
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhexametaphosphat, SLR, Pulver, hauptsächlich (NaPO3)6, Fisher Chemical >