Learn More
Natriumhexafluorsilikat, >99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334799
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhexafluorsilikat, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334799
2 kg
Click to view available options
Menge:
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11334799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 069106.A3
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Sodium hexafluorosilicate is used as a additive for water fluoridation, opal glass raw material and in ore refining. It is also used in the preparation of other fluoride chemicals like sodium fluoride, sodium hexafluoroaluminate, potassium hexafluorosilicate, ammonium fluoride and calcium fluoride. It finds application as flotator, component for wet etching, wood preservative, brazing flux and welding compound. It is an active component of concrete.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 16893-85-9
Summenformel F6Na2Si
Molekulargewicht (g/mol) 188.06
MDL-Nummer MFCD00003491
InChI-Schlüssel TWGUZEUZLCYTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorosilicate, sodium fluosilicate, salufer, sodium silicofluoride, safsan, super prodan, destruxol applex, ortho earwig bait, ortho weevil bait, ens-zem weevil baitMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 28127
SMILES [Na+].[Na+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexafluorosilicate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcoholSlightly soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Dinatrium; Hexafluorsilizium(2-)
Formelmasse 188.06
Brechungsindex 1.31
Dichte 2.679
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ10L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number069106.A3,069106.36
ChargennummerN07L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number069106.A3,069106.36
ChargennummerY22H023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number069106.A3,069106.36
ChargennummerJ20U003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number069106.A3,069106.36
ChargennummerW12D006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number069106.A3,069106.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexafluorosilicate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium silicofluoride
Name des Produkts
Natriumhexafluorsilikat, >99 %, Thermo Scientific Chemicals >