Learn More
Natriumformiat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium formate |
Schmelzpunkt | 258.0°C to 261.0°C |
Siedepunkt | 360.0°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | HCO2Na |
Menge | 100 g |
Merck Index | 158756 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether |
Formelmasse | 68.01 |
Güte | ACS-Reagenz |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Natriumformiat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur