Learn More
Natriumethylat, 96 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium ethoxide |
Namenshinweis | 96% |
Schmelzpunkt | 260.0°C |
Dichte | 0.868 |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (NaOC2H5) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C2H5ONa |
Menge | 250 g |
Beilstein | 01, 311 |
Fieser | 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium ethoxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Natriumethylat, 96 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur