Learn More
Natriumdodecylsulfat (SDS), weißes Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents™
Für Proteinextraktionsverfahren und SDS-Polyacrylamid-Gele
43.37 CHF - 815.00 CHF
Chemische Identifikatoren
Summenformel | C12H25NaO4S. |
---|---|
Molekulargewicht (g/mol) | 288.38 |
MDL-Nummer | MFCD00036175 |
InChI-Schlüssel | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Natriumlaurylsulfat, SDS |
PubChem CID | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10593335
|
Fisher BioReagents
BP166-100 |
100 g | Glasflasche |
43.37 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10356463
|
Fisher BioReagents
BP166-500 |
500 g | Poly-Flasche |
104.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10593355
|
Fisher BioReagents
BP166-5 |
5 kg | Poly-Eimer |
815.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für Proteinextraktionsverfahren und SDS-Polyacrylamid-Gele
- DNase- und RNase-freies Reinigungsmittel für Proteinextraktionsverfahren und Polyacrylamid-Gelelektrophorese
- SDS ist ein häufig verwendetes Reinigungsmittel für Proteinaufreinigung und Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)
- SDS denaturiert Proteine, indem es die nicht-kovalenten Bindungen des Proteins unterbricht
- Funktional für den Einsatz in der Elektrophorese getestet
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen; nicht für diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren bestimmt
Chemische Identifikatoren
C12H25NaO4S. | |
MFCD00036175 | |
Natriumlaurylsulfat, SDS | |
CHEBI:8984 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
Natriumdodecylsulfat |
Spezifikation
0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm | |
Weiß | |
Fest | |
8.5 to 10 | |
DNase- and RNase-Free | |
(als Fettalkoholsulfat) >=99 % | |
CH3(CH2)10CH2OSO3Na | |
15, 8768 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumdodecylsulfat | |
3423265 | |
288.38 | |
Elektrophorese |
Sodium Dodecyl Sulfate | |
151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6 | |
206°C | |
Pass Test | |
(as Fatty Alcohol Sulfate) >=99% | |
C12H25NaO4S. | |
MFCD00036175 | |
Natriumlaurylsulfat, SDS | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
≥99% (≥98% C12-OH) |
Sicherheit und Handhabung
GEFAHR!
Notfallüberblick
Brennbare Feststoffe. Verursacht Reizungen der Augen, der Haut und der Atemwege. Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Staub nicht einatmen. Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Sofort mit Seife und reichlich Wasser abwaschen. Sämtliche kontaminierte Kleidung und Schuhe ablegen. Einen Arzt verständigen. Mit reichlich Wasser, auch unter den Augenlidern, mindestens 15 Minuten lang ausspülen. Einen Arzt verständigen. Aus dem Gefahrenbereich entfernen, hinlegen. Aus dem Gefahrenbereich entfernen, hinlegen. An die frische Luft gehen.
NFPA
Gesundheit:2
Entflammbarkeit:3
Instabilität:0
Recommended Storage : RT
- Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.