Learn More
Natriumdodecylsulfat (SDS), ≥95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15865308
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumdodecylsulfat (SDS), ≥95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15865308 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Pappkarton
Artikelnummer. 15865308
Marke: Thermo Scientific J18220.A1
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt ∼206°C
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Na
UN-Nummer UN2926
Beilstein 3599286
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) ≥95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer232215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Chargennummer242192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Chargennummer200082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Chargennummer231190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Chargennummer232201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dodecyl sulfate, Thermo Scientific
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium lauryl sulphate
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Name des Produkts
Natriumdodecylsulfat (SDS), ≥95 %, Thermo Scientific Chemicals >