Learn More
Natriumdithionit, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Beschreibung
Natriumdithionit, reinst, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 300°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8 to 9.5 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 174.1g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydrosulfite
- Gefahr
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumdithionit, reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur