Learn More
MP Biomedicals Natriumdeoxycholat-Monohydrat, 25 g
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Beschreibung
- Natriumdeoxycholat-Monohydrat wurde in einer Studie verwendet zur:
- Beurteilung einer Methode zur Immobilisierung der Lipoxygenase in einer Alginat-Silikat-Gelmatrix
- Untersuchung der In-vitro-Auflösung von Gallensteinen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
CAS | 145224-92-6 |
Siedepunkt | Undetermined |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 25 g |
MDL-Nummer | MFCD00150750 |
Beilstein | 3643164 |
Molekulargewicht (g/mol) | 432.577 g/mol |
Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium deoxycholate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium deoxycholatemonohydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals Natriumdeoxycholat-Monohydrat, 25 g >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur