Learn More
Natriumcyclamat 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10762475
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumcyclamat 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762475 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10762475
Marke: Thermo Scientific Acros 389280500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-05-9
Summenformel C6H12NNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
MDL-Nummer MFCD00003827
InChI-Schlüssel UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
IUPAC-Name Natrium;N-cyclohexylsulfamat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cyclamate
Farbe Weiß
pH 5.5 to 7.5 (10% soln.)
Flammpunkt >200°C
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H12NNaO3S
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ether and benzene
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 Catalog Number389280500,389282500,389280010
ChargennummerA0468227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number389280500,389282500,389280010
ChargennummerA0467014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number389280500,389282500,389280010
ChargennummerA0456807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog Number389280500,389282500,389280010
ChargennummerA0452852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2023 Catalog Number389280500,389282500,389280010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyclamate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Name des Produkts
Natriumcyclamat 99%, Thermo Scientific Chemicals >