Learn More
Natriumcyclamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11412958
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumcyclamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412958
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11412958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18666.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Natriumcyclamat ist ein künstlicher Süßstoff und 30-mal süßer als Saccharosen. Wird häufig in Sauerkonserven, Speisewürze, Kuchen, Keksen, Brot, Eiscremes, Speiseeis, Stieleis, Getränken usw. in einer Höchstmenge von 0.65 g/kg verwendet. Wird zudem in Konfekt in einer Höchstmenge von 1.0 g/kg verwendet. Wird des weiteren in Orangeat, konservierten Pflaumen, getrocknetem Erdbeerbaum usw. in einer Höchstmenge von 8.0 g/kg verwendet. Verwendung auch in der Kosmetik- und Pharmaindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (>= 10 g/100 ml bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-05-9
Summenformel C6H12NNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
MDL-Nummer MFCD00003827
InChI-Schlüssel UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cyclamate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 g
Beilstein 4166868
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (>=10g/100 mL at 20°C).
IUPAC-Name Natrium;N-cyclohexylsulfamat
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
Chargennummer10161887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
Chargennummer10186981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
Chargennummer10195053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
ChargennummerE3471B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18666.30,A18666.0I
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyclamate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium cyclamate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcyclamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >