Learn More
Natriumcyanborhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10541231
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumcyanborhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10541231
Marke: Thermo Scientific Acros 168550100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25895-60-7 | CH3BNNa | 62.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25895-60-7
Summenformel CH3BNNa
Molekulargewicht (g/mol) 62.84
MDL-Nummer MFCD00003516
InChI-Schlüssel CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
PubChem CID 20587905
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cyanoborohydride
Schmelzpunkt >242.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel NaBH3CN
Fieser 04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388
Merck Index 15, 8742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, b
IUPAC-Name sodium cyanoboranuide
Formelmasse 62.84
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number168550500,168550100,168552500
ChargennummerA0464163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2024 Catalog Number168550500,168550100,168552500
ChargennummerA0464162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2024 Catalog Number168550500,168550100,168552500
ChargennummerA0458636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number168550500,168550100,168552500
ChargennummerA0458637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number168550500,168550100,168552500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanoborohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcyanborhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >