Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.5
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63888.AP
111.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15456049
  • 115.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sodium citrate is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in southern and northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcitrat wird häufig in Nukleinsäure-Hybridisierungstechniken bei Konzentrationen von 0.1 X bis 20 X verwendet, je nach Anwendung.  Es wird verwendet, um den Transfer von Nukleinsäuren zu Membranen beim Southern und Northern Blotting, Dot Blotting und Kolonie- und Plaque-Lifts zu erleichtern. 
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Die 20X SSC-Lösung (RNase-frei) sollte bei Raumtemperatur gelagert werden. Dieses Reagenz ist im ungeöffneten Behälter mindestens 1 Jahr lang stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sodium citrate buffer soln.
0,5 mM Pufferlösung
Flüssigkeit
Geruchsneutral
Soluble in water.
Farblos
6.5
500 mL
MFCD00012462
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.5 > 500 ml