Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.0
76.70 CHF - 115.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium citrate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 6.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15494319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J61815.AK
250 mL
76.70 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15404329
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61815.AP
500 mL
115.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0 is used for RNA isolation. It aids in the detection of antigens in fixed tissue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.0, wird für die RNA-Isolierung verwendet. Es unterstützt den Nachweis von Antigenen in fixierten Gewebepräparaten.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Sodium citrate buffer soln.
0,5 mM Pufferlösung
Flüssigkeit
MFCD00012462
Farblos
6.0
Geruchsneutral
Fully miscible in water.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H319
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern