Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.0
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61815.AP
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0 is used for RNA isolation. It aids in the detection of antigens in fixed tissue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenNatriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.0, wird für die RNA-Isolierung verwendet. Es unterstützt den Nachweis von Antigenen in fixierten Gewebepräparaten.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Sodium citrate buffer soln. | |
0,5 mM Pufferlösung | |
Flüssigkeit | |
Geruchsneutral | |
Fully miscible in water. |
Farblos | |
6.0 | |
500 mL | |
MFCD00012462 |