Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 5.0
75.30 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium citrate buffer soln. |
---|---|
Farbe | Farblos |
Konzentration | 0.5 M |
pH | 5.0 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15495209
|
Thermo Scientific Chemicals
J62918.AK |
250 mL |
75.30 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15405219
|
Thermo Scientific Chemicals
J62918.AP |
500 mL |
113.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Citrate, is used as an anticoagulant and also used as a biological buffer. It is often used to prepare sodium citrate buffer for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links, thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity and as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenCitrat, wird als Antikoagulans und auch als biologischer Puffer verwendet. Es wird häufig zur Vorbereitung von Natriumcitratpuffer für die Antigengewinnung von Gewebeproben verwendet. Die Citrat-Lösung wurde entwickelt, um Protein-Querverbindungen zu brechen. Daher werden Antigene und Epitope in formalinfixierten und paraffineingebetteten Gewebeschnitten abgetastet, was zu einer Erhöhung der Färbungsintensität von Antikörpern führt. Citrat weist antikoagulante Aktivität auf und bildet als Kalziumchelator Komplexe, die verhindern, dass das Blut gerinnt.
Löslichkeit
Es ist in Wasser (29.4 g/l) bei 20 °C löslich. Unlöslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Sodium citrate buffer soln. | |
0.5 M | |
Flüssigkeit | |
MFCD00012462 |
Farblos | |
5.0 | |
Geruchsneutral | |
It is soluble in water (29.4g/L) at 20°C. Insoluble in ethanol. |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P310
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Kühl lagern