Learn More
Natriumkarbonatlösung, 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10489750 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 3494
Spezifikation
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 14mmHg at 20°C
Dichte Vapor Density: 0.7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumkarbonatlösung, 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical >