Learn More
Natriumcarbonat, Pulver, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15622230
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumcarbonat, Pulver, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15622230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15622230
Marke: Honeywell-Fluka 2235301KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pulver, ≥ 99.5 %, ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-19-8
Summenformel CNa2O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD00003494
InChI-Schlüssel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonat, Dinatriumkarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Natron, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumkarbonat
Schmelzpunkt 851 °C (Literatur)
Namenshinweis Pulver, ≥99.5 %, ACS-Reagenz
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Hinweise zum Prozentgehalt Verbrannte Substanz
Strukturformel Na2CO3
Beilstein 4154566
IUPAC-Name Dinatriumcarbonat
Formelmasse 105.99
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.53 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat, Pulver, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >