Learn More
Natriumcarbonat-Decahydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (ex-getrocknete Subst.), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15681290
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumcarbonat-Decahydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (ex-getrocknete Subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 kg, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15681290
Marke: Honeywell-Fluka 134142.5KG
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-02-1
Summenformel CH20Na2O13
Molekulargewicht (g/mol) 286.14
MDL-Nummer MFCD00149178
InChI-Schlüssel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumcarbonatdecahydrat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Decahydrat, Dinatriumdekahydrat-Karbonat, Natriumcarbonatdekahydrat, Natriumcarbonat-10-Wasser, Dinatriumkarbonat-Dekahydrat, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3tMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 151402
IUPAC-Name Dinatrium; Karbonat, Decahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumcarbonatdecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, FCC
Menge 2.5 kg
Strukturformel Na2CO3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 286.14 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (aus Trockensubstanz)
Güte puriss.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumcarbonat-Decahydrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5 bis 100.5 % (ex-getrocknete Subst.), Honeywell Fluka™ >