Learn More
Natriumcarbonat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
69.25 CHF - 349.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Summenformel | CNa2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 105.99 |
MDL-Nummer | MFCD00003494 |
InChI-Schlüssel | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Natriumcarbonat, Dinatriumcarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumkarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Soda, solvay soda |
PubChem CID | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10264540
|
Fisher Chemical
S/2920/53 |
500 g | Kunststoffpulverbehälter |
69.25 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10548070
|
Fisher Chemical
S/2920/60 |
1 kg | Kunststoffpulverbehälter |
90.65 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10518260
|
Fisher Chemical
S/2920/62 |
2.5 kg | Kunststoffpulverbehälter |
208.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10498030
|
Fisher Chemical
S/2920/65 |
5 kg | Kunststoffkeg |
349.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Natriumkarbonat, wasserfrei, AR-zertifiziert für die Analyse
Chemische Identifikatoren
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
Natriumcarbonat, Dinatriumcarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumkarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Soda, solvay soda | |
CHEBI:29377 |
Spezifikation
1600 °C | |
497-19-8 | |
11.3 | |
CNa2O3 | |
Natriumcarbonat, Dinatriumcarbonat, Natriumkarbonat, Kohlensäure-Dinatriumsalz, Calcinierter Soda, Natriumkarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dinatriumsalz, Waschsoda, Solvay-Soda, solvay soda | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
105.99 | |
CHEBI:29377 |
854 °C | |
Weiß | |
Fest | |
MFCD00003494 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumcarbonat | |
10340 | |
105.99 mol |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium carbonate anhydrous
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.